Läs mer
Cytiva Whatman™ TurboBlotter överföringssystem, små påfyllningar
Längd (engelska) Gel:
5,5 tum
5,9 tum
Längd (metrisk) Gel:
14 cm
15 cm
Width (engelska) Gel:
3,9 tum
4,3 tum
Bredd (metrisk) Gel:
10 cm
11 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Påfyllningsförpackningar innehåller ytterligare membran och papper som behövs för ytterligare överföringar.
- Består av ett ark Nytra™ SPC 0,45 mμ Nylon membran
- En veke av 3MM Chr läskpapper
- Blotterstapel består av åtta ark 3MM Chr läskpapper
- 20 ark GB004 läskpapper
- Refill innehåller fem uppsättningar överföringsmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 11 x 14 cm Gel TurboBlotter™ Blotting Transfer Kit |
| Typ | Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™ Påfyllning |
| Inkluderar | Fem uppsättningar överföringsmaterial (Nytran™ SPC membran, veke och stapel med 8 ark 3 mm kromatografipapper och 20 ark GB004-papper) |
| Längd (engelska) Gel | 5,5 tum |
| Längd (metrisk) Gel | 14 cm |
| Width (engelska) Gel | 4,3 tum |
| Bredd (metrisk) Gel | 11 cm |