Läs mer
Cytiva Whatman™ UNIPLATE™ Mikroplattor
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk) Tja:
5 ml
10 ml
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund
Antal Wells:
24
48
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Tillverkad av polypropen för överlägsen kemisk och termisk stabilitet. Whatman™ UNIPLATE™ Mikroplattor är lämpliga för enkel filtratuppsamling och homogena analystekniker som används vid screening med hög genomströmning (HTS).
- Tål låga temperaturer (-°80 C) för långtidsförvaring
- Överensstämmer med ANSI™ /SBS-standarder för kompatibilitet med de flesta mikroplattläsare och automatiserade plåthanteringsenheter
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Beskrivning | UNIPLATE mikroplattor |
| Array | 4 x 6 |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 10 ml |
| Antal Wells | 24 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Well Shape | Rund |
| För användning med (applikation) | Idealisk för homogena analystekniker som används vid screening med hög genomströmning |
| Visa mer |