Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 190 mm Soxhlet Extraktor med 24/40 botten inre fog och 34/45 topp yttre fog
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Certifikat och efterlevnad:
ASTM E 438
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För Soxhlet-extraktionsapparater
- Våta delar tillverkade av WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
- Mått: 30 x 190 mm
- Fall av en
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Soxhlet extraktionsapparat |
| Produkttyp | Soxhlet extraktionsapparat |
| För användning med (applikation) | Används för kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E 438 |