Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Flytande scintillationsflaskor
Produktkod. 10264472 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Linerless
Metallfolie/massa
Skummad polyeten
Stängningsmaterial:
Polyeten
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10264472
Brand: DWK Life Sciences 986701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upprätthåll tätningarnas integritet med en mängd olika lockfoder. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials är tillverkade av styv men ändå flexibel HDPE-plast.
  • Skummade polyetenfoder som är motståndskraftiga mot syror, alkalier, lösningsmedel, alkohol, oljor, hushållskosmetika och vattenhaltiga produkter
  • Metallfolie/massafoder som är motståndskraftiga mot kolväten, oljor, ketoner och alkoholer
Order Info
OD x H: 1,125 x 2,375 tum. (27 x 61 mm) med lock. Minsta hals-ID, 0,5 tum. (12,3 mm). Förpackad i verktygsbrickor med varje avdelad bricka som rymmer 100 flaskor. Förpackade med lock eller kapslar förpackade separat. Kartonger med 1000 injektionsflaskor är förpackade i en enda plastpåse med lock i en separat påse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (liner) Metallfolie/massa
Diameter (engelska) Innerhals 0,5 tum
Diameter (engelska) Yttre 1,06 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 12.7 mm
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material HDPE
Volym (metrisk) 20 mL
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förpackningstyp Bricka - 96 flaskor/bricka, 10 brickor/låda
Volym (engelska) 0,67 oz.
Produktlinje Wheaton
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 61 mm
Typ Scintillationsflaska