Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 20 ml PET Flytande scintillationsflaskor, med påsatta lock
Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material (liner):
Linerless
Metallfolie/kork
Metallfolie/massa
Polyeten
Skummad polyeten
Stängningsmaterial:
Polyeten
Polypropen
Urea
missing translation for 'unitSize'
Paket med 500
Description
- Klarhet av glas med säkerhet av plast
- Flaskan kan förbrännas; ingen skadlig gas genereras
- Flaskor erbjuder låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsräkning
Order Info
Vit. Förpackad i verktygsbrickor med varje avdelad bricka som rymmer 100 flaskor.
Specifications
Specifications
| Material (liner) | Skummad polyeten |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,06 tum |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27 mm |
| Material | PET |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| För användning med (applikation) | Erbjuder låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsräkning, flaskor kan förbrännas säkert, ingen skadlig gas genereras |
| Höjd (engelska) | 2,4 tum |
| Förpackningstyp | Bricka - 228 flaskor/bricka, 10 brickor/låda |
| Volym (engelska) | 0,67 oz. |
| Show More |