Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 6mL HDPE Omni-Vial Scintillation Vial
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Förslutningstyp:
Hängande skruvlock med kvarts varv
Skruvkork med kvartsvarv
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Used with Wheaton glass and PET, 20 mL liquid scintillation vials with 22 mm neck size
- Dimensions (OD x H): 17 mm x 57 mm (with cap attached)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 0.66 in. |
| Färg | Natural |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | HDPE |
| Volym (metrisk) | 6 mL |
| Höjd (engelska) | 2.24 in. |
| Volym (engelska) | 0.2 oz. |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Hängande skruvlock med kvarts varv |
| Höjd (metrisk) | 57 mm |