Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 6mL HDPE Omni-Vial Scintillation Vial
Produktkod. p-206376 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Förslutningstyp:
Hängande skruvlock med kvarts varv
Skruvkork med kvartsvarv
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11798849
Brand: DWK Life Sciences 225414
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vials are manufactured from high density polyethylene and have a quarter-turn cap. The hanging cap allows vial suspension and easy access.
  • Used with Wheaton glass and PET, 20 mL liquid scintillation vials with 22 mm neck size
  • Dimensions (OD x H): 17 mm x 57 mm (with cap attached)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 0.66 in.
Färg Natural
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material HDPE
Volym (metrisk) 6 mL
Höjd (engelska) 2.24 in.
Volym (engelska) 0.2 oz.
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Skruvkork med kvartsvarv
Höjd (metrisk) 57 mm