Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Allihn kondensorer för Soxhlet extraktionsapparater
Produktkod. p-3303942 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Standard konisk led nr:
34/45
55/50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12458942
Brand: DWK Life Sciences 334003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
  • Våta delar är tillverkade av WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas
  • Hur det fungerar:
    • Kolven som innehåller lösningsmedlet upphettas
    • Ångor stiger upp i det större yttre röret
    • Ångor kommer in i –den vattenkylda kondensorn och vätskar
    • När vätskenivån i extraktorn når toppen av det böjda röret, återför sifonverkan det extraktberikade lösningsmedlet till kolven
    Uppfyllande
    WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad USP Typ I och ASTM E438 Typ I, Klass A
    För användning med (applikation) Används för kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
    För användning med (utrustning) Soxhlet-extraktionsapparat
    Inkluderar Större ytterrör och böjt rör
    Standard konisk led nr 34/45
    Material Borsilikatglas
    Typ Allihn kondensor