Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds med polyvinylfodrade kepsar
Produktkod. p-2713689 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackning:
Bekvämlighetspaket
Valu-bulk Pk.
Värde-bulk pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 160
Paket med 24
Paket med 288
Paket med 30
Paket med 48
Paket med 60
Produktkod. 10396992
Brand: DWK Life Sciences W216836
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Amber Typ III soda limeglas skyddar ljuskänsliga lösningar
  • Finns i partitionerat Convenience Pack eller Valu-Bulk™ kartonger
  • Convenience Pack-flaskor kommer med Hazard Communication-etiketter för innehållsidentifiering och Tamper Evident-etiketter för att skydda integriteten hos prover under transport eller långtidsförvaring
Varje fodral med Convenience Pack-flaskor inkluderar Hazard Communication-etiketter för innehållsidentifiering och Tamper Evident-etiketter för att skydda integriteten hos prover under transport eller långtidsförvaring
Beställningsinfo
Kepsar kan beställas separat.
Uppfyllande
USP Typ III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 1,22 tum.
Material Soda Lime Glas
Förpackning Bekvämlighetspaket
Stängningsfärg Vitt
Höjd (metrisk) 79 mm
Höjd (engelska) 3,1 tum.
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Förslutningstyp Skruvlock