Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Bärnstensfärgad glasreagensflaska med slipad glaspropp
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 6
Beskrivning
- Bärnstensfärgad borosilikatglasflaska med smal mun
- Skyddar ljuskänsliga reagenser och lösningar
- Slipad oktagon platt propp av glas ger utmärkt tätning; skyddar flaskans övre kant från damm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Kapacitet (engelska) | 3,38 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 2,08 tum. |
| Material | Glas |
| Stängningsfärg | Bärnsten |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 115 mm |
| Höjd (engelska) | 4,52 tum. |
| Stängningsmaterial | Borsilikatglas |
| Visa mer |