Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CELLine™ Bioreactor Kolv
Produktkod. 12821803 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk) cell:
5 mL
15 mL
Kapacitet (metrisk) Media:
350 mL
1000 mL
För användning med (applikation):
Anhängande kulturer
Suspensionskulturer
nr per ärende:
1/Cs.
3/Cs.
5/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12821803
Brand: DWK Life Sciences WCL03501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Användarmanual med utfodrings- och skördescheman
Membrancellodlingsflaskor idealiska för antikropps- och proteinproduktion
Cellodlingsflaskor med hög densitet med dubbla membransystem möjliggör mindre underhåll av kulturen och en skörd med hög koncentration.
  • Bulk mediakammare tillåter längre körtider utan att media uppdateras
  • Cellfack koncentrerar celler, antikroppar och proteiner för förenklad rening
  • För suspensionscellodling och adherent cellkultur: Hybridoma, CHO , NS0, SF , BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
  • För adherent cellodling
  • 1000 ml mediafack
  • 15 ml cellfack
  • Finns som paket om ett (02-912-745) eller paket tre (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • För suspensionscellodling
  • 350 ml mediafack
  • 5 mL cellfack
  • Finns som paket om ett (02-912-746) eller paket fem (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • För suspensionscellodling
  • 1000 ml mediafack
  • 15 ml cellfack
  • Finns som paket om ett (02-912-744) eller paket tre (02-912-741)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) Cell 0,175 oz.
Kapacitet (engelska) Media 12,3 oz.
Kapacitet (metrisk) cell 5 mL
Kapacitet (metrisk) Media 350 mL
För användning med (applikation) Suspensionskulturer
Inkluderar Användarmanual med utfodrings- och skördescheman
nr per ärende 1/Cs.
Sterilitet Sterila