Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CELLine™ Bioreactor Kolv
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk) cell:
5 mL
15 mL
Kapacitet (metrisk) Media:
350 mL
1000 mL
För användning med (applikation):
Anhängande kulturer
Suspensionskulturer
nr per ärende:
1/Cs.
3/Cs.
5/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Innehåller
Användarmanual med utfodrings- och skördescheman
Cellodlingsflaskor med hög densitet med dubbla membransystem möjliggör mindre underhåll av kulturen och en skörd med hög koncentration.
- Bulk mediakammare tillåter längre körtider utan att media uppdateras
- Cellfack koncentrerar celler, antikroppar och proteiner för förenklad rening
- För suspensionscellodling och adherent cellkultur: Hybridoma, CHO , NS0, SF , BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
- För adherent cellodling
- 1000 ml mediafack
- 15 ml cellfack
- Finns som paket om ett (02-912-745) eller paket tre (02-912-742)
- För suspensionscellodling
- 350 ml mediafack
- 5 mL cellfack
- Finns som paket om ett (02-912-746) eller paket fem (02-912-746)
- För suspensionscellodling
- 1000 ml mediafack
- 15 ml cellfack
- Finns som paket om ett (02-912-744) eller paket tre (02-912-741)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) Cell | 0,175 oz. |
| Kapacitet (engelska) Media | 12,3 oz. |
| Kapacitet (metrisk) cell | 5 mL |
| Kapacitet (metrisk) Media | 350 mL |
| För användning med (applikation) | Suspensionskulturer |
| Inkluderar | Användarmanual med utfodrings- och skördescheman |
| nr per ärende | 5/Cs. |
| Sterilitet | Sterila |