Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Center Disc Tear Out Aluminium tätningar, ofodrad
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10194172 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Klart
Naturlig
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10194172
Brand: DWK Life Sciences 22418301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avrivna tätningar tar bort helt och låter innehållet rinna ut från flaskan. Wheaton™ Center Disc Tear-Our aluminiumtätningar, ofodrade finns i ett brett utbud av storlekar och färger.
  • Bra barriäregenskaper
  • Färgvalet inkluderar naturligt, rött, blått och grönt
  • Kemiskt resistent mot bland annat alkohol och aceton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Material Aluminium
Kvantitet 1000/Cs.
Typ Center Disc Tear-out Cap
Stängningsstorlek 20 mm