Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tydliga franska rutor med polyvinylfodrade förslutningar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Kvantitet:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
missing translation for 'unitSize'
Paket med 120
Paket med 24
Paket med 240
Paket med 280
Paket med 40
Paket med 48
Description
- USP Typ III soda-lime glas
- Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,67 tum. |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 24/Cs. |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 169 mm |
| Höjd (engelska) | 6,65 tum. |
| Show More |