Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarglasprovflaskor i Lab File med kepsar påsatta
Produktkod. 10622373 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
4,0 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Material (liner):
14B Gummi
PTFE/14B Gummi
PTFE/14B-gummi
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Paket med 72
Produktkod. 10622373
Brand: DWK Life Sciences W224590
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fästa lock hjälper till att upprätthålla renlighet. Wheaton™ Klarglasprovflaskor i Lab File Med Caps Attached levereras i avdelade brickor för att ge ett enkelt sätt att förvara tomma flaskor eller att inventera prover.
  • Tillverkad av glasrör för jämn sidovägg och bottentjocklek
  • Flaskor och kapsyler är autoklaverbara
  • Klara flaskor gjorda av lågextraherande borosilikatglas som ger överlägsen kemisk resistens
  • Cap och Cap Liners
    • Solid topp, svarta fenollock
    • 14B gummifodrat svart fenolskruvlock för vattenhaltiga prover
    • PTFE/14B gummifodrad svart fenolskruvlock för organiska prover
Beställningsinfo
Ersättningslock kan köpas separat.
Uppfyllande
Klara flaskor överensstämmer med USP Typ 1 och ASTM™ E 438 Typ 1, klass A krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/14B Gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borosilikatglas (lågt extraherbart)
Volym (metrisk) 25 ml
För användning med (applikation) Låg profil för större stabilitet och mindre dödvolym ovanför provet, vilket gör det idealiskt för förvaring av sammansatta ämnen
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 6.76 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 73 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, Klass A, USP Typ I
Stängningsstorlek 24-400
För användning med (utrustning) MT File™ och Vial Rack