Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarglasprovflaskor i Lab File med kepsar påsatta
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
4,0 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Material (liner):
14B Gummi
PTFE/14B Gummi
PTFE/14B-gummi
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Paket med 72
Beskrivning
Fästa lock hjälper till att upprätthålla renlighet. Wheaton™ Klarglasprovflaskor i Lab File Med Caps Attached levereras i avdelade brickor för att ge ett enkelt sätt att förvara tomma flaskor eller att inventera prover.
- Tillverkad av glasrör för jämn sidovägg och bottentjocklek
- Flaskor och kapsyler är autoklaverbara
- Klara flaskor gjorda av lågextraherande borosilikatglas som ger överlägsen kemisk resistens
- Cap och Cap Liners
- Solid topp, svarta fenollock
- 14B gummifodrat svart fenolskruvlock för vattenhaltiga prover
- PTFE/14B gummifodrad svart fenolskruvlock för organiska prover
Beställningsinfo
Ersättningslock kan köpas separat.
Uppfyllande
Klara flaskor överensstämmer med USP Typ 1 och ASTM™ E 438 Typ 1, klass A krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/14B Gummi |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 19 mm |
| Material | Borosilikatglas (lågt extraherbart) |
| Volym (metrisk) | 12 ml |
| För användning med (applikation) | Låg profil för större stabilitet och mindre dödvolym ovanför provet, vilket gör det idealiskt för förvaring av sammansatta ämnen |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 3.2 dr. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |