Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear-Seal Anslutning av adaptrar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Trådstorlek:
13-425
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Funktion a Clear-Seal™ inre skarv i ena änden och en skruvgänga för WHEATON Connection™ i andra änden
- 13-425 gängstorlek levereras med ett skruvlock och en O-ring för att täta termometrar, gasinloppsrör etc.
- Tillverkad av WHEATON 33 lågt extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med ASTM E 438 Typ I, Klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I, ASTM E438, typ I, klass A |
| För användning med (utrustning) | Mikrosystem |
| Inkluderar | Skruvlock, O-ring |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Ansluter adapter |
| Standard konisk led nr. | 19/22 |
| Trådstorlek | 13-425 |