Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Rensa kit
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Förslutningstyp:
OmniFlex 3G Igloo Lyo-stoppare
OmniFlex 3G serumstoppare
OmniFlex 3G steril
OmniFlex 3G steril Igloo Lyo-stoppare
OmniFlex 3G steril serumstoppare
Ultra Pure Serum Stopper
Ultra Pure Steril
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Beskrivning
- Steriliserade, färdiga att använda (RtU) produkter
- Mängd kitted och fristående sterila komponenter– en lösning för alla applikationer
- Kitted-lösningar har lika stora mängder RtU-komponenter för minskade mängder skrot
- Komplett tillverkning& certifikat för analysspårbarhet
- USP 788/EP 2.9.19 Partiklar i injektioner, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test and USP 71/ EP 2.6.14 Sterilitetstestet, USP 660/EP 3.2.1 Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, och USP 381/EP 3.2.9 Elastomeriska förslutningar som används i parenterala preparat
- CompletePAK™ ModPAK Bulk-konfigurationer
- Klar att använda, Just-in-Time, minst 3 månaders hållbarhet från tidpunkten för leverans
- Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifiering tillgänglig på begäran
Certifikat
USP <788> ,< 85> och< 71> ; Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Färg | Klart |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 2 ml |
| Inkluderar | Flaska, propp och tätning |
| nr per ärende | 278/Cs. |
| Produktlinje | Wheaton CompletePAK |
| Förslutningstyp | OmniFlex 3G steril |
| Certifikat och efterlevnad | USP 788, 85 och 71, behållareförslutningsintegritet (CCI ) certifierad |
| Stängningsstorlek | 13 mm |