Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ COMPLETEPAK MODPAK Amber Kit
Produktkod. p-7232116 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Förslutningstyp:
Omni Flex Igloo Lyo Stopper
Omni Flex serumstoppare
Ultra Pure Serum Stopper
Ultra Pure sterilt serumstoppare
Kvantitet:
104/Pk.
278/Pk.
Diameter (metrisk) Yttre:
22 mm
24 mm
Produktkod. 17992661
Brand: DWK Life Sciences W991000ACPMP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utbud av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din leveranskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Sex matchade kit packade bekvämt i ett enda fraktfodral.
  • Steriliserade primära förpackningskomponenter som är färdiga att använda (RtU).
  • Fokuserar din insats på kärnkompetenser och minskar ledtiden
  • Effektiviserar processen och frigör värdefullt renrumsutrymme USP /EP 2.9.19
  • Partiklar i injektioner, USP /EP 2.6.1,
  • Det bakteriella endotoxintestet och USP /EP 2.6.14
  • Sterilitetstestet, USP /EP 3.2.1
  • Glasbehållare för farmaceutiskt bruk
  • USP /EP 3.2.9 Elastomeriska förslutningar som används i parenterala preparat
  • Komplett tillverkning& certifikat för analysspårbarhet
  • Klar att använda, precis-i-tid
  • Minst 180 dagars hållbarhet från tidpunkten för leverans
  • Behållarförslutningsintegritet (CCI ) validering
  • Finns i bärnsten för ljuskänsligt innehåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg Bärnsten
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Sammansättningsläkemedel, Aseptisk fyllning av injicerbara läkemedelsprodukter, Läkemedelsupptäckt, Läkemedelsforskning, Frystorkning / lyofiliserade läkemedelsprodukter, läkemedelsförpackningar med stora och små molekyler
Graderad Nej
Inkluderar Flaska, propp och tätning
Produktlinje CompletePAK ModPAK
Stängningsmaterial Bromobutyl
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Ultra Pure Serum Stopper
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 278/Pk.
Certifikat och efterlevnad USP <788> /EP 2.9.19 Partiklar i injektioner, USP < 85> /EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test and USP < 71> / EP 2.6.14 Sterilitetstestet, USP < 660> /EP 3.2.1 Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, och USP < 381> /EP 3.2.9 Elastomeriska förslutningar som används i parenterala preparat
Typ Serumflaska
Stängningsstorlek 13 mm