Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterila komponentflaskor
Produktkod. p-7221822 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Produktkod. 17922611
Brand: DWK Life Sciences W987000AS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din försörjningskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Steriliserade, färdiga att använda (RtU) produkter
  • Mängd kitted och fristående sterila komponenter– en lösning för alla applikationer
  • Komplett tillverkning& certifikat för analysspårbarhet
  • Klar att använda, Just-in-Time, minst 3 månaders hållbarhet från tidpunkten för leverans
  • Bärnstensfärgade versioner för ljuskänsligt innehållsförpackning
Certifikat
USP <788> /EP 2.9.19 Partiklar i injektioner, USP < 85> /EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test och parti certifierat enligt SAL< 10-6, USP < 660> /EP 3.2.1 Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, och USP < 381> /EP 3.2.9 Elastomeriska förslutningar som används i parenterala preparat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Material Borosilikatglas (typ 1)
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) Ljuskänsliga parenterala förberedelser och färdiga applikationer
Graderad Nej
nr per ärende 278/Cs.
Stil Crimp topp
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Höjd (metrisk) 32 mm
Markeringspunkt Nej