Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Anslutning med svarta fenolhöljen
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Trådstorlek:
13-425, 20-400
13-425, 22-400
13-425, 24-400
20-400, 24-400
24-400, 24-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Inert kontaktyta
- Lätt att montera
- Anslutning kan användas under måttligt tryck för att generera en gas eller leverera ett reagens under en inert atmosfär
- Fenolkontakter har en arbetstemperatur på upp till 180 °C
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Används under måttligt tryck för att generera en gas eller leverera ett reagens under en inert atmosfär |
| Produkttyp | Anslutning |
| Trådstorlek | 13-425, 22-400 |