Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Crimpers
Produktkod. p-3205962 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
11 mm tätningar
13 mm tätningar
20 mm tätningar
8 mm tätningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11591215
Brand: DWK Life Sciences W225300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med ergonomiskt utformade handtag för förslutning av standardlaboratorieflaskor
  • Wheaton E-Z Crimpers har vadderade ergonomiska handtag som hjälper till att minska handtrötthet och ger en hög grad av komfort för användaren. Varje crimperstorlek är märkt för snabb identifiering. Andra funktioner inkluderar polerade pressbackar för konsekvent tätning, ett kort handtag och omdesignad fjäderenhet som ytterligare hjälper till att minska handtröttheten. För halvautomatisk crimpning, använd E-Z Crimper med Wheaton Crimpmaster™ Crimpstation. Ett justerbart stopp gör att du kan bestämma tätheten på tätningen samtidigt som du bibehåller konsekvent krympning. Avsmalnande käftar ger lättare åtkomst till flaskor vid användning av ställ. 11 mm E-Z Crimper levereras med en kolv-insats för att ge möjligheten att krympa toppen av en flaska för att skapa en extra tät försegling. Vi rekommenderar detta endast för flaskor med standardöppning.
  • Crimpers kan autoklaveras, även om autoklavering kan förändra utseendet eller minska produktens livslängd. De bör inte autoklaveras vid högre än 121 °C
Garanti
Två år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 8 mm tätningar
Kvantitet Låda med 1