Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogena flaskor, rund botten med extern skruvlock
Produktkod. 11754279 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Höjd (metrisk):
35 mm
49 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 11754279
Brand: DWK Life Sciences W985850
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utvändigt gängat skruvlock kan enkelt tas bort med en hand
  • Den exakta kryogena flaskan med rund botten tillåter upp till 17 000x g max. rcf
  • Oöverträffad locktätning överträffar DOT- och IATA-reglerna, vilket säkerställer ultimat skydd av prover under transport och krävande frys-upptining-hantering
  • Particertifierad RNase/DNas och Endotoxinfri, steril och icke-pyrogen ger garanti för provets integritet
  • Tillverkad av lågbindande kryogen, jungfrulig polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Naturlig
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 2 ml
Höjd (engelska) 1,92 tum
Stil Rund
Trådstil Utvändig
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 49 mm
Kvantitet 1000/Cs.
Certifikat och efterlevnad DOT, IATA
Markeringspunkt Ja