Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogena flaskor, rund botten med inre skruvlock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stil:
Ingen skrivlapp
Skrivlapp
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
- Den exakta kryogena flaskan med rund botten tillåter upp till 17 000x g max. rcf
- Oöverträffad locktätning överträffar DOT- och IATA-reglerna, vilket säkerställer ultimat skydd av prover under transport och krävande frys-upptining-hantering
- Particertifierad RNase/DNas och Endotoxinfri, steril och icke-pyrogen ger garanti för provets integritet
- Tillverkad av lågbindande kryogen, jungfrulig polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,47 tum. |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 5 ml |
| Höjd (engelska) | 3,54 tum |
| Stil | Skrivlapp |
| Trådstil | Invändigt |
| Visa mer |