Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ CryoFile™ och CryoFile XL™ Förvaringslådor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Rött
Vitt
För användning med (utrustning):
1,2 och 2 ml injektionsflaska
3, 4 och 5 ml injektionsflaska
Höjd (engelska):
2 tum
3,8 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Beskrivning
- Rymmer 1,2 - 2 mL injektionsflaskor och XL-lådor lagra 5 mL delad kartong numrerad från 1-81 håller flaskorna organiserade och lätta att identifiera
- Numreringssystem tryckt på lådans lock och botten av lådan ger enkel indexering
- Vattenavvisande ger längre hållbarhet
- Tål kryogena temperaturer till -196 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Korrugerad spånskiva |
| Typ | CryoFile™ Förvaringslåda |
| För användning med (applikation) | För enkel identifiering och förvaring av kryogena flaskor |
| För användning med (utrustning) | 3, 4 och 5 ml injektionsflaska |
| Håller | 1 till 81 flaskor |
| Mått (L x B x H) | 5,1 x 5,1 x 3,8 tum. (13 x 13 x 9,7 cm) |
| Längd (engelska) | 5,1 tum |
| Längd (metrisk) | 13 cm |
| Bredd (engelska) | 5,1 tum |
| Visa mer |