Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Cryule™ Gold-Band™ Kryogena ampuller
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
1,2 ml
2 ml
Produkttyp:
Förinställd kryogen ampull
Vacule Ampull
Höjd (metrisk):
5,8 cm
7 cm
10,8 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
- Lågt extraherbart borosilikatglas
- Gold-Band funktionen indikerar förscoring
- Spetsar på förskårade ampuller snäpper lätt av utan filning
- Designad för lagring vid låg temperatur och snabb upptining
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Förinställd kryogen ampull |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.15 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,45 tum |
| Höjd (metrisk) | 7 cm |
| Höjd (engelska) | 2,75 tum |
| Diameter (metrisk) Överst | 0.5 cm |
| Diameter (engelska) Överst | 0,19 tum |
| Visa mer |