Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Däcksats för kompakt rullsystem för miniflaskor
Produktkod. p-177189 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Kol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10563133
Brand: DWK Life Sciences W348920CH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mini Bottle Deck Kit kan läggas till Mini Bottle Roller Culture Apparatus för att rymma ytterligare fyra flaskor per däck.
  • Kan lägga till upp till max 2 kit per enhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Däcksats
Vikt (engelska) 9 lb.
Vikt (metrisk) 4 kg
Färg Kol
För användning med (utrustning) Mini flaskvalskulturapparat
Inkluderar Monterat rulldäck, 4 stödstolpar, drivrem, nödvändig hårdvara och monteringsanvisning