Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Däcksats för kompakt rullsystem för små flaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
Kompakt liten flaskvalsodlingsapparat
Wheaton bänktopp liten rullodlingsapparatsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fästs snabbt och enkelt på Wheaton Kompakt rullsystem för små flaskor (ovan), som tar emot två extra däck
- Satsen innehåller monterat rulldäck, fyra stödstolpar, drivrem, nödvändig hårdvara och monteringsanvisningar
Beställningsinfo
Vikt: 5 lb. (2,3 kg)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Däcksats |
| Färg | Kol |
| För användning med (utrustning) | Wheaton bänktopp liten rullodlingsapparatsystem |
| Inkluderar | Monterat rulldäck, 4 stödstolpar, drivrem, nödvändig hårdvara och monteringsanvisning |