Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Decappers
Produktkod. 11511225 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
11 mm tätningar
13 mm tätningar
20 mm tätningar
8 mm tätningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11511225
Brand: DWK Life Sciences W225350
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med ergonomiskt utformade handtag för förslutning och avlockning av standardlaboratorieflaskor
Wheaton E-Z Avlockare rekommenderas för avlockning av standardlaboratorieflaskor.
  • Flera storlekar av decapper finns tillgängliga, inklusive de som tar bort tätningar 8 mm, 11 mm, 13 mm och 20 mm breda.
  • Decappers kommer med synliga storleksetiketter för enkel identifiering.
  • Användarkomforten bevaras av ett ergonomiskt utformat, vadderat handtag. Handtrötthet reduceras av det korta handtaget och den omdesignade fjäderenheten.
  • Decappers kan autoklaveras, även om autoklavering kan förändra utseendet eller minska produktens livslängd. De bör inte autoklaveras vid högre än 121 °C
Garanti
Två år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 8 mm tätningar