Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Seals™ Aluminiumflaskalock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Idealiska förslutningar för kromatografi och andra instrumenteringstillämpningar
- Öppen toppförsegling ger möjlighet att fylla eller hämta innehåll med en spruta
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/Silicon Septa |
| Färg | Naturlig |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Typ | Öppna topplocket |
| Stängningsstorlek | 11 mm |