Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Extraktorer för Soxhlet-extraktionsapparater
Produktkod. p-3303978 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Standard Taper Joint Top:
45/50
55/50
Diameter (engelska) Insida:
1,57 tum.
1,96 tum.
Längd (engelska):
8,07 tum
9,84 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12654823
Brand: DWK Life Sciences 415005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel.
  • Våta delar är tillverkade av WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med ASTM E 438 Typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Soxhlet extraktionsapparat
Produkttyp Soxhlet Extraktor
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Används för kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
Certifikat och efterlevnad ASTM E 438
Standard konisk fogbotten 24/40
Standard Taper Joint Top 45/50
Diameter (engelska) Insida 1,57 tum.
Diameter (metrisk) Insida 4 cm
Längd (engelska) 8,07 tum
Längd (metrisk) 20.5 cm