Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glas 20mL scintillationsflaskor: Polypropenlock
Produktkod. 11748819 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Metallfolie
Skummad polyeten
Stängningsstorlek:
12,3 mm
12.3 mm
13,1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11748819
Brand: DWK Life Sciences 986541
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
Upprätthåll tätningens integritet med olika lockfoder. Wheaton Science Products™ Glas 20 ml scintillationsflaskor: Polypropenlock är kemiskt inerta, lämpliga för starka lösningsmedel och kemikalier med hög renhet.
  • Kemiskt inert, lämplig för starka lösningsmedel och kemikalier med hög renhet
  • Olika lockfoder tillgängliga för att bibehålla tätningens integritet
  • Antalet bakgrunder är konsekventa och låga; ultraviolett överföring är hög
  • Med skruvlock fästa på flaskor
Order Info
OD x H: 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm) med lock på; flaskor är förpackade i individuella celler i fem brickor med 100 stycken per låda
Compliance
Möter ASTM™ E438 typ I och klass A standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stängningsfärg Vitt
Material (liner) Metallfolie
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) Goda barriäregenskaper och motståndskraft mot kolväten, oljor, ketoner och alkoholer
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förpackningstyp Cellulära brickor
Volym (engelska) 0,67 oz.
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 61 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, typ I, klass A
Typ Scintillationsflaska
Stängningsstorlek 12.3 mm