Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas i Lab File Med kepsar påsatta
Produktkod. 10603703 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Höjd (metrisk):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Material (liner):
14B Gummi
PTFE/14B Gummi
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Paket med 72
Produktkod. 10603703
Brand: DWK Life Sciences W224605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fästa lock hjälper till att upprätthålla renlighet
Lab File med uppdelade brickor ger ett enkelt sätt att förvara tomma flaskor eller att inventera prover.
  • Erbjud en mängd olika användningsområden, från provförvaring till frystorkning
  • Tillverkad av glasrör för jämn sidovägg och bottentjocklek
  • Flaskor och kapsyler är autoklaverbara
  • Bärnstensfärgade flaskor gjorda av borosilikatglas för att skydda ljuskänsliga produkter
Cap och Cap Liners
  • Solid topp, svarta fenollock
  • 14B gummifodrat svart fenolskruvlock för vattenhaltiga prover
  • PTFE/14B gummifodrad svart fenolskruvlock för organiska prover
Beställningsinfo
Ersättningslock kan köpas separat.
Uppfyllande
Bärnstensfärgade flaskor överensstämmer med USP Typ 1-krav för ljustransmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/14B Gummi
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 40 ml
För användning med (applikation) Låg profil för större stabilitet och mindre dödvolym ovanför provet, vilket gör det idealiskt för förvaring av sammansatta ämnen
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 10 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 98 mm
Certifikat och efterlevnad USP Typ I
För användning med (utrustning) Flaskställ