Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas med snäpplock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
16,0 ml
30,0 ml
60,0 ml
120,0 ml
Höjd (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
37 mm
45 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 72
Beskrivning
Idealisk för att samla in, lagra och ställa ut prov i labbet eller fältet, Wheaton™ Provflaskor av glas med snäpplock innehåller lock som passar över en speciell tätningsring för att ge en effektiv barriär mot fukt.
- Utmärkt förvaring av hygroskopiska material
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Volym (metrisk) | 16,0 ml |
| För användning med (applikation) | För insamling, förvaring och utställning av prov i labbet eller fältet |
| Volym (engelska) | 4.3 dr. |
| Produktlinje | Wheaton |
| Volym (metrisk) Totalt | 16 mL |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Visa mer |