Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasmålningsfat för 50 objektglas
Produktkod. 10254732 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Inkluderar:
(50) Diabilder
Avtagbar rostfritt stål med spår, lock, permanent fastsatt gångjärnshandtag
Skål, lock
Ställ
Täcka
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
Produktkod. 10254732
Brand: DWK Life Sciences 900402
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer upp till 50 diabilder horisontellt
  • Fat och lock är gjorda av soda-lime glas
  • Mått: 3,25 Lx 7.875 Wx 4,125 tum. H (80x 200x 105 mm)
Ställ
  • Ofärgad och tål de flesta färglösningar
  • Rymmer upp till 50 diabilder horisontellt
  • Handtag med gångjärn gör det enkelt att sätta i och ta bort objektglasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Material Soda Lime Glas
Typ Täcka
För användning med (utrustning) Färgskål i glas för 50 objektglas
Inkluderar Täcka