Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasmålningsfat för 50 objektglas
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Inkluderar:
(50) Diabilder
Avtagbar rostfritt stål med spår, lock, permanent fastsatt gångjärnshandtag
Skål, lock
Ställ
Täcka
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
Beskrivning
- Fat och lock är gjorda av soda-lime glas
- Mått: 3,25 Lx 7.875 Wx 4,125 tum. H (80x 200x 105 mm)
- Ofärgad och tål de flesta färglösningar
- Rymmer upp till 50 diabilder horisontellt
- Handtag med gångjärn gör det enkelt att sätta i och ta bort objektglasen
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Nej |
| Bottenform | Rektangulär |
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Färgningsskål |
| För användning med (utrustning) | Färgskål i glas för 50 objektglas |
| Inkluderar | (50) Diabilder |
| Slide Count | 50 diabilder horisontellt |
| Mått (L x B) | 18,5 x 8,8 cm (7,2 x 3,4 tum) |
| Längd (engelska) | 7.2 tum |
| Längd (metrisk) | 185 mm |
| Visa mer |