Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ KeepIT™ Frysboxar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rosa
Rött
Vitt
Håller:
100 (1,2 till 2 mL invändig gängad kryogen injektionsflaska)
Typ:
Frysbox
KeepIT -100 frysbox
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Sex olika färger matchar färgerna på CryoELITE Kryogena flaskor, skapar alternativ för batchning och identifiering av grupper av prover.
- KeepIT-100 rymmer upp till 100 invändiga gängade flaskor, KeepIT-81 rymmer 81 externt gängade flaskor och KeepIT-25 rymmer upp till 25 invändiga eller externa gängade kryogena flaskor; Flaskstorlekar: 1,2– 2 ml
- Öppningar i botten underlättar skanningen CryoELITE 2D Data Matrix Streckkod Infogar och möjliggör dränering av flytande kväve
- Tillverkad av Eastman Tritan™ BPA-fritt, splitterbeständigt harts
- Standardfotavtryck är kompatibelt med förvaringshyllor för flytande kväve och fryslådor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Copolyesterharts |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Frysbox |
| För användning med (applikation) | Batchning och lagring av prover |
| Håller | 100 (1,2 till 2 mL invändig gängad kryogen injektionsflaska) |
| Mått (L x B x H) | 5,1 x 5,1 x 2 tum. (13 x 13 x 5,2 cm) |
| Längd (engelska) | 5,1 tum |
| Längd (metrisk) | 13 cm |
| Bredd (engelska) | 5,1 tum |
| Visa mer |