Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ KeepIT™ Frysboxar
Produktkod. p-4169645 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rosa
Rött
Vitt
Håller:
100 (1,2 till 2 mL invändig gängad kryogen injektionsflaska)
Typ:
Frysbox
KeepIT -100 frysbox
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15362322
Brand: DWK Life Sciences™ W651704R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en idealisk metod för batchning och lagring av prover.
Sex olika färger matchar färgerna på CryoELITE Kryogena flaskor, skapar alternativ för batchning och identifiering av grupper av prover.
  • KeepIT-100 rymmer upp till 100 invändiga gängade flaskor, KeepIT-81 rymmer 81 externt gängade flaskor och KeepIT-25 rymmer upp till 25 invändiga eller externa gängade kryogena flaskor; Flaskstorlekar: 1,2– 2 ml
  • Öppningar i botten underlättar skanningen CryoELITE 2D Data Matrix Streckkod Infogar och möjliggör dränering av flytande kväve
  • Tillverkad av Eastman Tritan™ BPA-fritt, splitterbeständigt harts
  • Standardfotavtryck är kompatibelt med förvaringshyllor för flytande kväve och fryslådor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Material Copolyesterharts
Form Fyrkantig
Typ Frysbox
För användning med (applikation) Batchning och lagring av prover
Håller 100 (1,2 till 2 mL invändig gängad kryogen injektionsflaska)
Mått (L x B x H) 5,1 x 5,1 x 2 tum. (13 x 13 x 5,2 cm)
Längd (engelska) 5,1 tum
Längd (metrisk) 13 cm
Bredd (engelska) 5,1 tum
Bredd (metrisk) 13 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.2 cm