Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 graderade flaskor med lock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 67,62 oz., 2000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 67,62 uns |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 5,39 tum. |
| Inkluderar | Hällring och skruvlock |
| Material | Borsilikatglas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Graderad | Ja |
| Mun | Bred |
| Visa mer |