Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 graderade flaskor utan lock eller hällring
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Tillverkad av USP Borosilikatglas av typ I hjälper till att förhindra pH-förändringar
- 45 mm skruvgänga, bred öppning
- Examen med skrivlapp
- Speciell hällläpp underlättar lätt hällning
- Autoklaveringsbar
- Färgkodade kepsar kan köpas separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 17 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 17 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 3,38 tum. |
| Material | Borsilikatglas |
| Graderad | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Produkttyp | Medieflaska |
| Visa mer |