Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Stängningsstorlek:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Färg:
Naturlig
Vitt
Kvantitet:
100/Cs.
1000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Förpackad i lådor om 100, 1000 eller bulk
Beställningsinfo
Dropparspetsar och lock måste beställas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 7 ml, 0,24 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0,24 oz. |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) | 0,74 tum. |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 100/Cs. |
| Kvantitet | 100/Cs. |
| Förslutning ingår | Nej |
| Höjd (metrisk) | 51 mm |
| Visa mer |