Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor med skruvlock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
7 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) | 0,74 tum. |
| Material | LDPE |
| Höjd (metrisk) | 19 mm |
| Produkttyp | Tappa flaska |
| Höjd (engelska) | 0,74 tum. |
| Stängningsstorlek | 15-415 mm |
| Diameter (metrisk) | 19 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |