Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Insats med begränsad volym för flaskor med standardöppning
Produktkod. p-203984 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
0,10 ml
0,25 ml
Material:
Borsilikatglas
Glas
Volym (engelska) Insert:
0,003 oz.
0,006 oz.
Volym (metrisk) Infoga:
0,1 ml
0,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 12443691
Brand: DWK Life Sciences 225350531
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den ursprungliga designen som används i de flesta autosamplare
  • Standard crimp top
  • Borosilikatglas av typ I
  • Insats med begränsad volym
  • Använd med 11 mm aluminium E-Z Seals™
  • För 12 x 32 mm flaskor med standardöppning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 0,25 ml
Volym (engelska) Insert 0,006 oz.
Volym (metrisk) Infoga 0,2 ml
Basstil Plan