Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Flytande scintillationsflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Metallfolie/kork
Polyeten
Kvantitet:
1000/Cs.
500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
Ger ett ekonomiskt alternativ till vanliga scintillationsflaskor. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials är tillverkade av styv men ändå flexibel HDPE-plast.
- Med ureakapslar
- Med metallfolie/korkfoder
Beställningsinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 tum. (27 x 61 mm) med lock. Minsta hals-ID, 0,5 tum. (12,3 mm). Förpackad i verktygsbrickor med varje avdelad bricka som rymmer 100 flaskor. Förpackade med lock eller kapslar förpackade separat. Kartonger med 1000 injektionsflaskor är förpackade i en enda plastpåse med lock i en separat påse.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Metallfolie/kork |
| Diameter (engelska) Innerhals | 0,5 tum |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,06 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 12.7 mm |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27 mm |
| Material | HDPE |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Höjd (engelska) | 2,4 tum |
| nr per ärende | 500 |
| Visa mer |