Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Lyofiliserad propp: Igloo-lyofiliseringspropp
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Grå
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Visar en mycket låg nivå av fuktadsorption
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 1.3 cm |
| Diameter (metrisk) | 2 cm |
| För användning med (applikation) | Lyofilisering |
| Hårdhet | 46 Durometer |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå |
| Material | Bromobutylgummi |
| Produkttyp | Igloo lyofiliseringspropp |