Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Micro Kit och tillbehör
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Produkttyp:
Ansluter adapter
Claisen Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Apparatur för ett brett utbud av organisk kemi experiment till ett lägre pris än att köpa komponenterna separat
- Clear-Seal™ fogar kan ersätta markenheter i alla tillämpningar och ger andra viktiga fördelar jämfört med markförband
- Överlägsen i vakuum och radioaktiva tillämpningar
- Släta ytor motstår kontaminering
- Städningen är enkel och noggrann
- Utbytbar med jordfogar
- Alla kemiska förändringar och termometerfjäll förblir synliga genom lederna
- Clear-Seal fogar har aldrig försvagats genom slipning och är gjorda av speciella väggslangar som är tyngre än standardväggar för extra styrka
- Tillverkad av WHEATON 33 lågt extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med ASTM E 438 Typ I, klass A krav
- Clear-Seal fogar tillverkas med American Standard Taper dimensioner och kan användas omväxlande med alla standard koniska slipade fogar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Wheaton mikro kit |
| Inkluderar | 19/22 Clear-Seal™ leder |
| Produkttyp | Ansluter adapter |