Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Micro Kit och tillbehör
Produktkod. p-135203 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Produkttyp:
Ansluter adapter
Claisen Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12485432
Brand: DWK Life Sciences 123753
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WHEATON standard avsmalnande Clear-Seal™ fettfria fogar ger släta, oslipade ytor som tätar utan fett och minskar fastsättning och föroreningar från fett
  • Apparatur för ett brett utbud av organisk kemi experiment till ett lägre pris än att köpa komponenterna separat
  • Clear-Seal™ fogar kan ersätta markenheter i alla tillämpningar och ger andra viktiga fördelar jämfört med markförband
  • Överlägsen i vakuum och radioaktiva tillämpningar
  • Släta ytor motstår kontaminering
  • Städningen är enkel och noggrann
  • Utbytbar med jordfogar
  • Alla kemiska förändringar och termometerfjäll förblir synliga genom lederna
  • Clear-Seal fogar har aldrig försvagats genom slipning och är gjorda av speciella väggslangar som är tyngre än standardväggar för extra styrka
  • Tillverkad av WHEATON 33 lågt extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med ASTM E 438 Typ I, klass A krav
  • Clear-Seal fogar tillverkas med American Standard Taper dimensioner och kan användas omväxlande med alla standard koniska slipade fogar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Wheaton mikro kit
Inkluderar 19/22 Clear-Seal™ leder
Produkttyp Ansluter adapter