Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Mikrovävnadsslipare
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet:
0,003 oz., 0,1 ml
0,006 oz., 0,2 ml
0,02 oz., 0,75 ml
Längd (engelska):
3,46 tum.
4,33 tum
4,52 tum.
Rördiameter (engelska) Utsida:
0,15 tum.
0,27 tum.
0,31 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 25
Beskrivning
Används i extremt precist arbete när känslig handmanövrering krävs
- Tillverkad av lågutdragbart borosilikatglas
Potter-Elvehjem Mikrovävnadskvarn
- Reservoar och hällläpp ger enkel dekantering av mikroprov
- Enheten kan autoklaveras/steriliseras för att förhindra korskontaminering mellan proverna
- Stötfrigöringsområde: 0,1– 0,15 mm
- PTFE-distansen riktar in mortelstöten och minskar aerosolen av produkten
- Inkluderar en finmalen glasstöt och rör
- Autoklaveringsbar
- Disponibel för att eliminera korskontaminering och användbar för radioaktiva prover
- Liten malarea möjliggör hög provåtervinning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 0,003 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0.1 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Mikrovävnadskvarn för engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Används i extremt precist arbete när känslig handmanövrering krävs |
| Längd (engelska) | 4,33 tum |
| Längd (metrisk) | 110mm |
| Längd (engelska) rör | 2,5 tum |
| Längd (metrisk) rör | 65mm |
| Visa mer |