Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Mikrovävnadsslipare
Produktkod. 11551305 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet:
0,003 oz., 0,1 ml
0,006 oz., 0,2 ml
0,02 oz., 0,75 ml
Längd (engelska):
3,46 tum.
4,33 tum
4,52 tum.
Rördiameter (engelska) Utsida:
0,15 tum.
0,27 tum.
0,31 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 25
Produktkod. 11551305
Brand: DWK Life Sciences 357860
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i extremt precist arbete när känslig handmanövrering krävs
  • Tillverkad av lågutdragbart borosilikatglas
Potter-Elvehjem Mikrovävnadskvarn
  • Reservoar och hällläpp ger enkel dekantering av mikroprov
  • Enheten kan autoklaveras/steriliseras för att förhindra korskontaminering mellan proverna
  • Stötfrigöringsområde: 0,1– 0,15 mm
Mikrovävnadskvarn med PTFE-mellanlägg
  • PTFE-distansen riktar in mortelstöten och minskar aerosolen av produkten
  • Inkluderar en finmalen glasstöt och rör
  • Autoklaveringsbar
Mikrovävnadskvarn för engångsbruk
  • Disponibel för att eliminera korskontaminering och användbar för radioaktiva prover
  • Liten malarea möjliggör hög provåtervinning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 0,02 oz.
Kapacitet (metrisk) 0.75 mL
Material Borsilikatglas
Produkttyp Mikrovävnadskvarn för engångsbruk
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Används i extremt precist arbete när känslig handmanövrering krävs
Längd (engelska) 3,46 tum.
Längd (metrisk) 88mm
Rördiameter (engelska) Utsida 0,31 tum.
Rördiameter (metrisk) utsida 8mm
Kapacitet 0,02 oz., 0,75 ml