Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ PBT Skruvlock
Produktkod. 10572004 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Trådstorlek (metrisk):
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10572004
Brand: DWK Life Sciences 240750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tål temperaturer upp till 200 °C (392 °F)
  • Med PTFE-beklädd silikonfoder
  • Förslutningsmaterial: polybutylentereftalat (PBT)
  • Stängningsstorlek: 45 mm (1,77 tum)
  • Stängningsfärg: Röd
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Material PBT
nr per ärende 10 Cs.
Trådstorlek (metrisk) 40 mm
Liner material PTFE/silikon
Halsfinish 40 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
För användning med (utrustning) Flaska